Stampa…
Cinnamolo ≥98% (trans-isomers)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Cinnamic alcohol, 3-Phenylprop-2-en-1-ol
148520050 148521000 148522500 148525000
ACRO148520050EA 23.5 EUR
ACRO148520050 ACRO148521000 ACRO148522500 ACRO148525000
Cinnamolo ≥98% (trans-isomers)
Cinnamolo
Formula: C₉H₁₀O
Punto di ebollizione: 256 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 31…35 °C
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: 126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002921
CAS Number: 104-54-1
EINECS: 203-212-3
Merck Index: 13,02325
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Fused crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 31 to 35 °C
GC ≥97.5 %