Caffeic acid
Fornitore: Cayman Chemical
Formula:
C₉H₈O₄ Punto di ebollizione: 366 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 234…237 °C |
MDL Number:
MFCD00004392 CAS Number: 331-39-5 EINECS: 206-361-2 Merck Index: 12,01673 |