Caffeic acid predominantly trans ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 331-39-5
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.16
Melting Point: ca 202° dec.
Beilstein Reference: 2210883
Merck Reference: 14,1635
MDL No.: MFCD00004392
Formula:
C₉H₈O₄ Punto di ebollizione: 366 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 202 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004392 CAS Number: 331-39-5 EINECS: 206-361-2 Merck Index: 14,1635 |