Stampa…
Caffeic acid predominantly trans 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
114930050 114930250 114931000
ACRO114930050EA 32.3 EUR
ACRO114930050 ACRO114930250 ACRO114931000
Caffeic acid predominantly trans 99+%
Caffeic acid
Formula: C₉H₈O₄
Punto di ebollizione: 366 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 194…198 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004392
CAS Number: 331-39-5
EINECS: 206-361-2
Merck Index: 12,01673
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥99.0 %
Titration with HClO4 ≥94 %