trans-4-Hydroxycinnamic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 501-98-4
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Melting Point: ca 214° dec.
Beilstein Reference: 2207383
Merck Reference: 14,2560
MDL No.: MFCD00004399
Formula:
C₉H₈O₃ Punto di fusione: ∼ 214 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004399 CAS Number: 501-98-4 EINECS: 605-511-6 Merck Index: 14,2560 |