trans-2-Hydroxycinnamic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 614-60-8
Molecular Formula: C9H8O3
Formula Weight: 164.16
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 1100900
Formula:
C₉H₈O₃ Punto di ebollizione: 330 °C (1013 hPa) Punto di fusione: ∼ 210 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004379 CAS Number: 614-60-8 EINECS: 210-386-4 |