Stampa…
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: (2E)-3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acrylic acid
A12767.14 A12767.22
A12767.14EA 58.3 EUR
A12767.14 A12767.22
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
3,4,5-Trimethoxycinnamic acid
Purity: 99% CAS No.: 90-50-6 Molecular Formula: C12H14O5 Formula Weight: 238.24 Melting Point: 126-128° Beilstein Reference: 1537834
Formula: C₁₂H₁₄O₅
Punto di ebollizione: 367 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004388
CAS Number: 90-50-6
EINECS: 201-999-8