Stampa…
Sinapic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxycinnamic acid, 3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxycinnamic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxycinnamic acid
A15676.03 A15676.06 A15676.14
A15676.03EA 32.5 EUR
A15676.03 A15676.06 A15676.14
Sinapic acid ≥98%
Sinapic acid
Purity: 98% CAS No.: 530-59-6 Molecular Formula: C11H12O5 Formula Weight: 224.21 Melting Point: ca 195° dec. Beilstein Reference: 2130006
Formula: C₁₁H₁₂O₅
Peso molecolare: 224.21 g/mol
Punto di ebollizione: 378
Punto di fusione: ∼ 195 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004401
CAS Number: 530-59-6
EINECS: 208-487-3