Stampa…
Sinapic acid predominantly trans 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
115550010 115550050 115550250
ACRO115550010EA 35.4 EUR
ACRO115550010 ACRO115550050 ACRO115550250
Sinapic acid predominantly trans 98%
Sinapic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₅
Punto di ebollizione: 378 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 203…205 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004401
CAS Number: 530-59-6
EINECS: 208-487-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %