Stampa…
3,4-Dimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dimethoxycinnamic Acid
115510250 115511000 115510050
ACRO115510250EA 53.8 EUR
ACRO115510250 ACRO115511000 ACRO115510050
3,4-Dimethoxycinnamic acid predominantly trans 99%
3,4-Dimethoxycinnamic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₄
Peso molecolare: 208,21 g/mol
Punto di ebollizione: 343 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 181…184 °C
MDL Number: MFCD00004387
CAS Number: 2316-26-9
EINECS: 219-025-5
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 184 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %