trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, (E)-Ferulic acid, Trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-Ferulic acid
Purity: 99%
CAS No.: 537-98-4
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 170-175°
Beilstein Reference: 1371483
Merck Reference: 14,4062
MDL No.: MFCD00004400
Formula:
C₁₀H₁₀O₄ Peso molecolare: 194,18 g/mol Punto di fusione: 170…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004400 CAS Number: 537-98-4 EINECS: 208-679-7 Merck Index: 14,4062 |