trans-4-Methoxycinnamic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 943-89-5
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 171-175°
Beilstein Reference: 510468
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 317 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 171…175 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004398 CAS Number: 830-09-1 EINECS: 213-405-4 |