3-Methoxycinnamic acid predominantly trans ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 6099-04-3
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 117-121°
Beilstein Reference: 2209732
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Punto di fusione: 117…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004386 CAS Number: 6099-04-3 EINECS: 228-049-5 |