trans-2-Methoxycinnamic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(E)-3-(2-Methoxyphenyl)acrylic acid, trans-O-Methyl-o-coumaric acid, (E)-3-(2-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1011-54-7
Molecular Formula: C10H10O3
Formula Weight: 178.19
Melting Point: 183-186°
Beilstein Reference: 2209712
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Peso molecolare: 178.19 g/mol Punto di fusione: 183…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064238 CAS Number: 1011-54-7 EINECS: 213-785-1 |