trans-2-Nitrocinnamic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(E)-3-(2-Nitrophenyl)acrylic acid
A13171.14
A13171.22
A13171.36
A13171.14EA
51.7
EUR
A13171.14
A13171.22
A13171.36
trans-2-Nitrocinnamic acid ≥98%
trans-2-Nitrocinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 1013-96-3
Molecular Formula: C9H7NO4
Formula Weight: 193.16
Odour: Odourless
Melting Point: 245-249°
Beilstein Reference: 2211209
MDL No.: MFCD00007189
Formula:
C₉H₇NO₄ Peso molecolare: 193,16 g/mol Punto di fusione: 245…249 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007189 CAS Number: 1013-96-3 EINECS: 210-309-4 |