trans-Cinnamic acid ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99+%
CAS No.: 140-10-3
Molecular Formula: C9H8O2
Formula Weight: 148.16
Flash Point: 166°(330°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.250
Appearance: White to pale cream
Odour: Weak, characteristic
Melting Point: 133-136°
Boiling Point: 147°/4mm
Beilstein Reference: 1905952
Merck Reference: 14,2299
MDL No.: MFCD00004369
Formula:
C₉H₈O₂ Punto di ebollizione: 147 °C (4 mmHg) Punto di fusione: 133…136 °C Densità: 1,250 Flash Pt: 166 °C (330 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004369 CAS Number: 140-10-3 EINECS: 205-398-1 Merck Index: 14,2299 |