Stampa…
trans-Cinnamic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
158570050 158571000 158575000 158570025
ACRO158570050EA 24.3 EUR
ACRO158570050 ACRO158571000 ACRO158575000 ACRO158570025
trans-Cinnamic acid 98+%
trans-Cinnamic acid
Formula: C₉H₈O₂
Punto di ebollizione: 300 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 131…136 °C
Densità: 1,248 g/cm³
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004369
CAS Number: 140-10-3
EINECS: 205-398-1
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
Elemental Analysis 6.66 to 7 % (N)