4-Chloro-3-nitrocinnamic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)prop-2-enoic acid, 3-(4-Chloro-3-nitrophenyl)acrylic acid
A14954.06
A14954.22
A14954.06EA
33.8
EUR
A14954.06
A14954.22
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid ≥98%
4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20797-48-2
Molecular Formula: C9H6ClNO4
Formula Weight: 227.61
Melting Point: 186-188°
MDL No.: MFCD00063311
Formula:
C₉H₆ClNO₄ Peso molecolare: 227,601 g/mol Punto di fusione: 186…188 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063311 CAS Number: 20797-48-2 |