4-Chlorocinnamic acid predominantly trans 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 1615-02-7
Molecular Formula: C9H7ClO2
Formula Weight: 182.61
Melting Point: 248-253°
Beilstein Reference: 1365308
Formula:
C₉H₇ClO₂ Punto di ebollizione: 311 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 248…253 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004396 CAS Number: 1615-02-7 EINECS: 216-564-8 |