Stampa…
3-Chlorocinnamic acid predominantly trans ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13416.09 A13416.18 A13416.30
A13416.09EA 29 EUR
A13416.09 A13416.18 A13416.30
3-Chlorocinnamic acid predominantly trans ≥98%
3-Chlorocinnamic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1866-38-2 Molecular Formula: C9H7ClO2 Formula Weight: 182.61 Melting Point: 161-164° Beilstein Reference: 2207378
Formula: C₉H₇ClO₂
Punto di fusione: 161…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004384
CAS Number: 1866-38-2
EINECS: 217-478-3