Stampa…
3,4-Dichlorocinnamic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4-Dichlorocinnamic Acid
B25308.06 B25308.14
B25308.06EA 33.5 EUR
B25308.06 B25308.14
3,4-Dichlorocinnamic acid ≥97%
3,4-Dichlorocinnamic acid
Purity: 97% CAS No.: 1202-39-7 Molecular Formula: C9H6Cl2O2 Formula Weight: 217.05 Melting Point: 218-220° Beilstein Reference: 1872129
Formula: C₉H₆Cl₂O₂
Peso molecolare: 217,05 g/mol
Punto di fusione: 218…220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004385
CAS Number: 1202-39-7
EINECS: 214-866-4