4-Bromocinnamic acid predominantly trans ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(4-Bromophenyl)acrylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1200-07-3
Molecular Formula: C9H7BrO2
Formula Weight: 227.06
Odour: Odourless
Melting Point: 260-264°
Beilstein Reference: 3538823
MDL No.: MFCD00004394
Formula:
C₉H₇BrO₂ Punto di fusione: 260…264 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004394 CAS Number: 1200-07-3 EINECS: 214-850-7 |