trans-3-Bromocinnamic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 14473-91-7
Molecular Formula: C9H7BrO2
Formula Weight: 227.06
Odour: Odourless
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2084230
MDL No.: MFCD00004382
Formula:
C₉H₇BrO₂ Punto di ebollizione: 323 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 178…182 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004382 CAS Number: 14473-91-7 EINECS: 251-267-7 |