trans-4-(Trifluoromethyl)cinnamic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 16642-92-5
Molecular Formula: C10H7F3O2
Formula Weight: 216.16
Odour: Odourless
Melting Point: 230-234°
Beilstein Reference: 2452800
MDL No.: MFCD00002696
Formula:
C₁₀H₇F₃O₂ Punto di fusione: 230…234 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002696 CAS Number: 16642-92-5 |