Stampa…
4-Methylcinnamic acid predominantly trans 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(p-Tolyl)acrylic acid
A13337.06 A13337.14 A13337.22
A13337.06EA 28.5 EUR
A13337.06 A13337.14 A13337.22
4-Methylcinnamic acid predominantly trans 99%
4-Methylcinnamic acid
Purity: 99% CAS No.: 1866-39-3 Molecular Formula: C10H10O2 Formula Weight: 162.19 Melting Point: 196-200° Beilstein Reference: 1364327
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Punto di ebollizione: 303 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 196…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002697
CAS Number: 1866-39-3
EINECS: 217-479-9