4-Isopropylcinnamic acid predominantly trans ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 3368-21-6
Molecular Formula: C12H14O2
Formula Weight: 190.24
Melting Point: 157-161°
Beilstein Reference: 2046679
Formula:
C₁₂H₁₄O₂ Punto di fusione: 157…161 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016544 CAS Number: 3368-21-6 EINECS: 222-138-2 |