Stampa…
4-Methyl-1-pentene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0392-25ML M0392-500ML
TCIAM0392-25MLEA 28 EUR
TCIAM0392-25ML TCIAM0392-500ML
4-Methyl-1-pentene ≥97.0% (by GC)
4-Methyl-1-pentene
Formula: C₆H₁₂
Punto di ebollizione: 53°C
Punto di fusione: –153,6 °C
Densità: 0,665 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –32°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008949
CAS Number: 691-37-2
EINECS: 211-720-1
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56c9ff86ddcd698864969e4bae6cdf80b0c082a8&vid=33b585ab51c3531a78a8bbc09016b08410d3d94a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Purity (GC) min. 97.0 %
Appearance Colorless clear liquid