Stampa…
3-Methyl-2-buten-1-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-2-buten-4-ol
A16089.14 A16089.22 A16089.36
A16089.14EA 29.9 EUR
A16089.14 A16089.22 A16089.36
3-Methyl-2-buten-1-ol ≥98%
3-Methyl-2-buten-1-ol
Purity: 98+% CAS No.: 556-82-1 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4440 Boiling Point: 139-140° Beilstein Reference: 1633479 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002916
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,13 g/mol
Punto di ebollizione: 139…140 °C
Punto di fusione: –86 °C
Densità: 0,860
Flash Pt: 43 °C (109 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002916
CAS Number: 556-82-1
EINECS: 209-141-4
UN: 1987
ADR: 3,III