3-Methyl-3-buten-1-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 763-32-6
Molecular Formula: CH2=C(CH3)CH2CH2OH
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 36°(97°F)
Refractive Index: 1.4330
Boiling Point: 130-133°
Beilstein Reference: 1071239
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002933
Formula:
C₅H₁₀O Punto di ebollizione: 130…133 °C Punto di fusione: –82 °C Densità: 0,850 Flash Pt: 36 °C (97 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002933 CAS Number: 763-32-6 EINECS: 212-110-8 UN: 1987 ADR: 3,III |