2-Methyl-3-buten-2-ol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
159670010
159672500
ACRO159670010EA
75.1
EUR
ACRO159670010
ACRO159672500
2-Methyl-3-buten-2-ol 97%
2-Methyl-3-buten-2-ol
Formula:
C₅H₁₀O Punto di ebollizione: 99 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –43 °C Densità: 0,82 g/cm³ Flash Pt: 13 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004470 CAS Number: 115-18-4 EINECS: 204-068-4 UN: 1987 ADR: 3,II |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4160 to 1.4180 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Elemental Analysis | 8.35 to 9.42 % (N) |