Stampa…
1-Bromo-3-methyl-2-butene 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
307410100 307410500
ACRO307410100EA 66.3 EUR
ACRO307410100 ACRO307410500
1-Bromo-3-methyl-2-butene 96%
1-Bromo-3-methyl-2-butene
Formula: C₅H₉Br
Punto di ebollizione: 82…83 °C (150 mmHg)
Densità: 1,27 g/cm³
Flash Pt: 32 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000242
CAS Number: 870-63-3
EINECS: 212-799-5
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95 % (ex Br)
Stabilizer silver wool