1-Dodecene 96%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dodec-1-ene
Purity: 96%
CAS No.: 112-41-4
Molecular Formula: C12H24
Formula Weight: 168.32
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.4300
Melting Point: -37°
Boiling Point: 212-213°
Beilstein Reference: 1699848
MDL No.: MFCD00008961
Formula:
C₁₂H₂₄ Peso molecolare: 168,32 g/mol Punto di ebollizione: 212…213 °C Punto di fusione: –37 °C Densità: 0,758 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008961 CAS Number: 112-41-4 EINECS: 203-968-4 |