Stampa…
cis-2-Butene-1,4-diol 96% remainder trans-isomer
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A19182.0B A19182.30
A19182.0BEA 105 EUR
A19182.0B A19182.30
cis-2-Butene-1,4-diol 96% remainder trans-isomer
cis-2-Butene-1,4-diol
Purity: 96% CAS No.: 6117-80-2 Molecular Formula: C4H8O2 Formula Weight: 88.11 Flash Point: 127°(260°F) Refractive Index: 1.4780 Melting Point: 6-8° Boiling Point: 131-132°/12mm Beilstein Reference: 1679241 MDL No.: MFCD00002924
Formula: C₄H₈O₂
Punto di ebollizione: 131…132 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 6…8 °C
Densità: 1,070
Flash Pt: 127 °C (260 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002924
CAS Number: 6117-80-2
EINECS: 228-085-1
Merck Index: 12,02390