Stampa…
cis-2-Butene-1,4-diol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Z)-But-2-ene-1,4-diol, (Z)-2-Butene-1,4-diol
107725000 107720025 107721000
ACRO107725000EA 91.1 EUR
ACRO107725000 ACRO107720025 ACRO107721000
cis-2-Butene-1,4-diol 97%
cis-2-Butene-1,4-diol
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 7 °C
Densità: 1,07 g/cm³
Flash Pt: 128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002924
CAS Number: 6117-80-2
EINECS: 228-085-1
Merck Index: 12,02390
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (cis-isomer)
Titration 36.5 to 38.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.006 meq/g