trans-3-Hexen-1-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 928-97-2
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4390
Odour: Pleasant
Boiling Point: 60-61°/12mm
Beilstein Reference: 1719713
Merck Reference: 14,4700
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002960
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 60…61 °C (12 mmHg) Punto di fusione: –60 °C Densità: 0,845 Flash Pt: 58 °C (136 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002960 CAS Number: 928-97-2 EINECS: 213-193-3 UN: 1987 ADR: 3,III Merck Index: 14,4700 |