trans-2-Octen-1-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
|
Synonyms:
Trans-2-octen-1-ol, trans-2-Octen-1-ol, trans-Oct-2-en-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 18409-17-1
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4465
Boiling Point: 88°/11mm
Beilstein Reference: 1720707
MDL No.: MFCD00014057
Formula:
C₈H₁₆O Peso molecolare: 128,21 g/mol Punto di ebollizione: 88 °C (11 mmHg) Densità: 0,850 Flash Pt: 85 °C (185 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014057 CAS Number: 18409-17-1 EINECS: 242-288-2 UN: 1987 ADR: 3,III |