trans-2-Hexen-1-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
trans-Hex-2-en-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 928-95-0
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Pleasant
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 1719709
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002927
Formula:
C₆H₁₂O Peso molecolare: 100,16 g/mol Punto di ebollizione: 158…160 °C Punto di fusione: 65…67 °C Densità: 0,843 Flash Pt: 54 °C (129 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002927 CAS Number: 928-95-0 EINECS: 213-191-2 UN: 1987 ADR: 3,III |