Stampa…
trans-2-Hexen-1-ol 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
158140250 158141000
ACRO158140250EA 40.6 EUR
ACRO158140250 ACRO158141000
trans-2-Hexen-1-ol 96%
trans-2-Hexen-1-ol
Formula: C₆H₁₂O
Punto di ebollizione: 158 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 65…67 °C
Densità: 0,844 g/cm³
Flash Pt: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002927
CAS Number: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
UN: 1987
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (20°C) 0.841 to 0.848
pH 7.5 to 9.0 (1 M in water)
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm