cis-4-Hexen-1-ol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 928-91-6
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 158°
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00148974
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 158 °C Densità: 0,857 Flash Pt: 65 °C (149 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00148974 CAS Number: 928-91-6 EINECS: 213-187-0 UN: 1987 ADR: 3,III |