Stampa…
cis-3-Hexen-1-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: cis-Hex-3-en-1-ol
A10313.09 A10313.18 A10313.30
A10313.09EA 42.3 EUR
A10313.09 A10313.18 A10313.30
cis-3-Hexen-1-ol ≥98%
cis-3-Hexen-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 928-96-1 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 44°(111°F) Refractive Index: 1.4400 Odour: Pleasant Boiling Point: 156-157° Beilstein Reference: 1719712 Merck Reference: 14,4700 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00063217
Formula: C₆H₁₂O
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 156…157 °C
Punto di fusione: –60 °C
Densità: 0,848
Flash Pt: 44 °C (111 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063217
CAS Number: 928-96-1
EINECS: 213-192-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4700