cis-3-Hexen-1-ol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
120770100
120770500
ACRO120770100EA
46.8
EUR
ACRO120770100
ACRO120770500
cis-3-Hexen-1-ol 98%
cis-3-Hexen-1-ol
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 156…157 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –60 °C Densità: 0,848 g/cm³ Flash Pt: 59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063217 CAS Number: 928-96-1 EINECS: 213-192-8 UN: 1987 ADR: 3,III Merck Index: 13,04719 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 0.845 to 0.853 g/ml |
GC | ≥97.5 % |