Stampa…
cis-2-Penten-1-ol ≥97% remainder mainly trans-isomer
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Z)-2-Penten-1-ol
A14262.06 A14262.14 A14262.22
A14262.06EA 49.5 EUR
A14262.06 A14262.14 A14262.22
cis-2-Penten-1-ol ≥97% remainder mainly trans-isomer
cis-2-Penten-1-ol
Purity: 97% CAS No.: 1576-95-0 Molecular Formula: C5H10O Formula Weight: 86.13 Flash Point: 48°(118°F) Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 138° Beilstein Reference: 1719473 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00063208
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,13 g/mol
Punto di ebollizione: 138 °C
Densità: 0,853
Flash Pt: 48 °C (118 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063208
CAS Number: 1576-95-0
EINECS: 216-415-7
UN: 1987
ADR: 3,III