cis-2-Hexen-1-ol ≥94% remainder mainly trans isomer
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 94%
CAS No.: 928-94-9
Molecular Formula: C6H12O
Formula Weight: 100.16
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.4410
Boiling Point: 158°
Beilstein Reference: 1719708
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00063209
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 158 °C Densità: 0,847 Flash Pt: 54 °C (129 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00063209 CAS Number: 928-94-9 EINECS: 213-190-7 UN: 1987 ADR: 3,III |