Stampa…
5-Hexen-1-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Hexen-6-ol, 5-Hexen-1-ol
A15766.06 A15766.14
A15766.06EA 75.8 EUR
A15766.06 A15766.14
5-Hexen-1-ol ≥98%
5-Hexen-1-ol
Purity: 98% CAS No.: 821-41-0 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4360 Odour: Characteristic Melting Point: -20° Boiling Point: 152-155° Beilstein Reference: 1236458 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00002981
Formula: C₆H₁₂O
Peso molecolare: 100,16 g/mol
Punto di ebollizione: 152…155 °C
Punto di fusione: < –20 °C
Densità: 0,842
Flash Pt: 59 °C (138 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002981
CAS Number: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
UN: 2924
ADR: 3,III