5-Hexen-1-ol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
213040050
213040250
213041000
ACRO213040050EA
79.3
EUR
ACRO213040050
ACRO213040250
ACRO213041000
5-Hexen-1-ol 99%
5-Hexen-1-ol
Formula:
C₆H₁₂O Punto di ebollizione: 152…155 °C (760 mmHg) Punto di fusione: -20 °C Densità: 0,8725 g/cm³ Flash Pt: 47 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002981 CAS Number: 821-41-0 EINECS: 212-477-4 UN: 1987 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |