4-Penten-1-ol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 821-09-0
Molecular Formula: H2C=CH(CH2)3OH
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 43°(109°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.840
Refractive Index: 1.4300
Boiling Point: 134-137°
Beilstein Reference: 1560163
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002975
Formula:
C₅H₁₀O Punto di ebollizione: 134…137 °C Densità: 0,840 Flash Pt: 43 °C (109 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002975 CAS Number: 821-09-0 EINECS: 212-473-2 UN: 1987 ADR: 3,III |