Stampa…
4-Penten-1-ol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Pent-4-en-1-ol, 1-Penten-5-ol, 4-Penten-1-ol
150010100 150010500
ACRO150010100EA 91.1 EUR
ACRO150010100 ACRO150010500
4-Penten-1-ol 99%
4-Penten-1-ol
Formula: C₅H₁₀O
Punto di ebollizione: 137 °C (1013 hPa)
Densità: 0,834 g/cm³
Flash Pt: 43 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002975
CAS Number: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
UN: 1987
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4289 to 1.4309 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %