Stampa…
Alcole allilico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00974.0100 8.00974.1000
8.00974.0100EA 53.6 EUR
8.00974.0100 8.00974.1000
Alcole allilico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Alcole allilico
Formula: C₃H₆O
Peso molecolare: 58.08 g/mol
Punto di ebollizione: 97
Punto di fusione: –129 °C
Densità: 0.854 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 21
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002920
CAS Number: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
UN: 1098
ADR: 6.1 (3) I
Merck Index: 13,00283