Alcole allilico ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 107-18-6
Molecular Formula: C3H6O
Formula Weight: 58.08
Flash Point: 22°(71°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Pungent
Melting Point: -129°
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 605307
Merck Reference: 14,286
UN No.: 1098
MDL No.: MFCD00002920
Formula:
C₃H₆O Peso molecolare: 58.08 g/mol Punto di ebollizione: 95…97 °C Punto di fusione: –129 °C Densità: 0.852 Flash Pt: 22 °C (71 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002920 CAS Number: 107-18-6 EINECS: 203-470-7 UN: 1098 ADR: 6.1 I Merck Index: 13,00283 |