Alcole allilico 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
102860010
102862500
102860025
ACRO102860010EA
71.4
EUR
ACRO102860010
ACRO102862500
ACRO102860025
Alcole allilico 99%, extra puro
Alcole allilico
Formula:
C₃H₆O Punto di ebollizione: 96…98 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –129 °C Densità: 0,85 g/cm³ Flash Pt: 21 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002920 CAS Number: 107-18-6 EINECS: 203-470-7 UN: 1098 ADR: 6.1, Merck Index: 13,00283 |
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4115 to 1.4145 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.3 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.02 % |